Merck
11378
Sigma-Aldrich
1-Aza-12-crown-4
≥97.0%
Szinonimák:
1,4,7-Trioxa-10-azacyclododecane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H17NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.23
Beilstein:
4175236
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
bp
58-62 °C/0.005 mmHg (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
54-58 °C
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C1COCCOCCOCCN1
InChI
1S/C8H17NO3/c1-3-10-5-7-12-8-6-11-4-2-9-1/h9H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNSRHBOZQLXYNV-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Synthesis of lariat ether derivatives
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
G.W. Gokel and J.E. Trafton et al.
Cation Binding by Macrocycles null
K.A. Arnold et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 5652-5652 (1988)