Merck
21874
Sigma-Aldrich
4′-Carboxybenzo-15-crown-5
≥98.0%
Szinonimák:
(Benzo-15-crown-5)-4′-carboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H20O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
312.32
Beilstein:
1597153
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
form
solid
funkcionális csoport
carboxylic acid
ether
SMILES string
OC(=O)c1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C15H20O7/c16-15(17)12-1-2-13-14(11-12)22-10-8-20-6-4-18-3-5-19-7-9-21-13/h1-2,11H,3-10H2,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBNLTQGIRRAGRY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)