Merck
34683
Sigma-Aldrich
4′,4″(5″)-Di-tert-butyldicyclohexano-18-crown-6
technical, mixture of isomers, ≥90.0% (GC)
Szinonimák:
2,13(or 2,14)-Bis(1,1-dimethylethyl)eicosahydrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecin, 4,4′(5′)-Bis(tert-butylcyclohexano)-18-crown-6, 4,4′(5′)-Di-t-butylcyclohexano-18-crown-6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H52O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
484.71
Beilstein:
3626927
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥90.0% (GC)
Minőségi szint
grade
technical
Teszt
≥90.0% (GC)
törésmutató
n20/D 1.485
bp
190-195 °C/0.05 mmHg (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C1CCC2OCCOCCOC3CCC(CC3OCCOCCOC2C1)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H52O6/c1-27(2,3)21-7-9-23-25(19-21)33-17-13-30-14-18-34-26-20-22(28(4,5)6)8-10-24(26)32-16-12-29-11-15-31-23/h21-26H,7-20H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHJRQDXUSZYABF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Conveniently synthesis of porous crown-based resin with efficient 90Sr capture from highly acidic wastewater: This study discusses the synthesis of a porous crown-based resin incorporating 4′,4″(5″)-Di-tert-butyldicyclohexano-18-crown-6, which demonstrates efficient capture of 90Sr from highly acidic wastewater. The article details the performance and applications of the resin in nuclear waste management and environmental protection (Y Su, J He, X Liu, S Jia, K Hu, J Yang, T Liu… - Separation and Purification Technology, 2024).
Egyéb megjegyzések
Lipophilic crown ether; selective extraction of strontium
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Separation and preconcentration of strontium from biological, environmental, and nuclear waste samples by extraction chromatography using a crown ether.
E P Horwitz et al.
Analytical chemistry, 63(5), 522-525 (1991-03-01)