Merck
388416
Sigma-Aldrich
2-Aminomethyl-15-crown-5
95%
Szinonimák:
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane-2-methanamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H23NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
249.30
Beilstein:
4671177
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.48 (lit.)
bp
115 °C/0.08 mmHg (lit.)
sűrűség
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
ether
SMILES string
NCC1COCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C11H23NO5/c12-9-11-10-16-6-5-14-2-1-13-3-4-15-7-8-17-11/h11H,1-10,12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGNCFNQAIMILOU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)