Merck
604003
Sigma-Aldrich
Acetanilide-(ring-13C6, carbonyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH313CONH13C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
form
solid
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
sűrűség
1.283 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
C[13C](=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZERHIULMFGESH-NWWRDLAKSA-N
Általános leírás
Acetanilide-13C7, isotopically labeled analogue of acetanilide.
Alkalmazás
Acetanilide-13C7 is used to study interaction sites of acetanilide with organic matter surrogates using nuclear magnetic resonance (NMR) techniques.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
321.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
161.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shalini Jayasundera et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(13), 3829-3835 (2003-06-12)
The dynamics of acetanilide pesticide interactions with organic matter (OM) surrogates were examined using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. Differences in the relative changes in (13)C and (1)H spin-lattice relaxation times (T(1)) were measured at multiple molecular sites of metolachlor