Fontos dokumentumok
8.20879
Sigma-Aldrich
2′-Nitroacetanilide
for synthesis
Szinonimák:
2′-Nitroacetanilide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.16
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
209-009-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
mp
90-93 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-4-2-3-5-8(7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUNFNRVLMKHKIT-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 90 °C
Melting range (upper value): ≤ 93 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3