Merck
460028
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acetic acid
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H10O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −3.5°, c = 1 in chloroform
mp
108-112 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
ether
ketal
SMILES string
CC1(C)O[C@H](CC(O)=O)C(=O)O1
InChI
1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDQOCLIWDMZKBZ-SCSAIBSYSA-N
Általános leírás
(R)-(−)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acetic acid can be used as an intermediate/starting material in the synthesis of (R)-isoserine, a glucagon receptor antagonist, blepharismone, and pheromone of Blepharisma japonicum.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Practical synthesis of blepharismone, a mating inducing pheromone of Blepharisma japonicum
Takihiro H, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(16), 2339-2343 (2006)
Novel glucagon receptor antagonists with improved selectivity over the glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor
Kodra JT, et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(17), 5387-5396 (2008)