Merck
558311
Sigma-Aldrich
4-Chlorochalcone
97%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CH=CHOCOC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
242.70
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
113-117 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ketone
phenyl
SMILES string
Clc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11ClO/c16-14-9-6-12(7-10-14)8-11-15(17)13-4-2-1-3-5-13/h1-11H/b11-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABGIIXRNMHUKII-DHZHZOJOSA-N
Általános leírás
4-Chlorochalcone is a chalcone derivative. Its crystals exhibit monoclinic system with space group P21/c. It can undergo conjugate addition reaction with pyrrole in the presence of AlKIT-5 (mesoporous 3D aluminosilicate catalyst) to form the corresponding C2-alkylated pyrrole derivatives.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Highly Efficient Friedel-Crafts Alkylation of Indoles and Pyrrole Catalyzed by Mesoporous 3D Aluminosilicate Catalyst with Electron-Deficient Olefins.
Naidu TS, et al.
Synlett, 18, 2813-2817 (2010)
Structure of 4-chlorochalcone.
Li Z and Su G.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 50(1), 126-127 (1994)