Merck
491535
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde-2,3,5,6-d4
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6D4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
protein expression: suitable
bp
213-214 °C (lit.)
mp
45-50 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[H]C(=O)c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVPYQKSLYISFPO-RHQRLBAQSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)