Fontos dokumentumok
RES1457A
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
L-Aspartic acid sodium salt monohydrate, (S)-2-Aminobutanedioic acid sodium salt, Sodium L-aspartate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
SMILES string
[Na+].[H]O[H].N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1/t2-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPTHNBYUFXSJPS-JIZZDEOASA-M
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
RES1457A-A103X 1 KG
RES1457A-A104X 10 KG
RES1457A-A105X 5 KG
RES1457A-A106X 25 KG
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?