Fontos dokumentumok
791806
Yu-Wasa Auxiliary
97%
Szinonimák:
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline, 2,3,5,6,α,α,α-Heptafluoro-p-toluidine
Teszt
97%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.432
bp
186 °C (lit.)
sűrűség
1.662 g/mL at 25 °C
1.687 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Nc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H2F7N/c8-2-1(7(12,13)14)3(9)5(11)6(15)4(2)10/h15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJOACTZFMHZHSC-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Used in the Preparation of
- Lactams via palladium-catalyzed olefination of arylamides with benzylacrylate, followed by 1,4-conjugate addition
- N-(fluorinated aryl)benzamides as substrates for regioselective C-H amination reactions with O-benzoylhydroxylamines
- Substituted succinimides via palladium-catalyzed carbonylation of N-aryl amides
- N-aryl cyclopropanecarboxamide substrates and various amino acid ligands for palladium-catalyzed C-H activation of cyclopropanes
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.