Fontos dokumentumok
C88505
Cyanoacetic acid
99%
Szinonimák:
2-Cyanoacetic acid, Cyanoethanoic acid, Malonic mononitrile, Monocyanoacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.1 mmHg ( 100 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
crystals
bp
108 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
64-70 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
SMILES string
OC(=O)CC#N
InChI
1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Along with acetic anhydride for cyanoacetylation of various pyrroles, indoles, and aniline derivatives. It can also be used in other reactions such as cyclizations, syntheses of coumarins and other heterocycles.
- To prepare of key intermediate via Knoevenagel condensation in the total synthesis of 5-acetamido-substituted melatonin derivatives as MT3 receptor ligands.
- In the synthesis of aminopyrrolinone derivatives by reacting Ugi adducts of cyanoacetic acid and aromatic aldehydes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?