Fontos dokumentumok
8.03068
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
for synthesis
Szinonimák:
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal, N,N-Dimethyldimethoxymethylamine, DMF-DMA
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2CHN(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
225-063-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
155 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.3-17.7 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
mp
-85 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 6 °C
sűrűség
0.895 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3/p+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-O
Általános leírás
N, N-Dimethylformamide dimethyl acetal (DMF-DMA) plays an important role in organic synthesis due to its higher reactivity.
  • As a methylating agent, DMF-DMA has been used in the synthesis of methyl esters from acids, methyl ethers, and thioethers from phenols and aromatic thiols.
  • DMF-DMA has been used as a formulating agent to synthesize enamines from active methylenes and active methyl groups, and amidines from amines and amides or thioamide.
  • It is also possible to produce heterocyclic compounds using DMF-DMA by cyclizing two functional groups.
Alkalmazás
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal is used:
  • In the synthesis of spirooxindole and pyrazole scaffolds via [3+2] cycloaddition reaction of electron-deficient olefins-based pyrazole motif.
  • As a reagent in the synthesis of3-acetyl-4-arylquinoline-based enaminones under microwave irradiation.
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.893 - 0.897
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
42.8 °F
Lobbanási pont (C)
6 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Regio-and stereoselective synthesis of spiro-heterocycles bearing the pyrazole scaffold via [3+ 2] cycloaddition reaction
Journal of Molecular Structure, 1250, 131711-131711 (2022)
Dimethylformamide dimethyl acetal as a building block in heterocyclic synthesis
Abu-Shanab FA, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 46(5), 801-827 (2009)
DMFDMA catalyzed synthesis of 2-((Dimethylamino) methylene)-3, 4-dihydro-9-arylacridin-1 (2H)-ones and their derivatives: in-vitro antifungal, antibacterial and antioxidant evaluations
Kumar L, et al.
open chemistry, 16(1), 1077-1088 (2018)