Merck
269050
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitroaniline
97%
Szinonimák:
2-Amino-4-chloro-nitrobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H3(NO2)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.57
Beilstein:
2210201
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
chunks
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
chunks
mp
125-129 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
chloro
nitro
SMILES string
Nc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The coupling of divinylbenzene cross-linked polystyrene with 5-chloro-2-nitroaniline followed by oxidative decyanation afforded benzophenone.
Alkalmazás
5-Chloro-2-nitroaniline was used in the synthesis of 5-(4-substituted piperazin-1-yl)-2-nitroanilines and 5-(4-substituted piperazin-1-yl)benzimidazole-2-carbamates.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Traceless solid-phase synthesis of 5-benzoylbenzimidazoles.
Canadian Journal of Chemistry, 79(11), 1556-1561 (2001)
R M Sánchez-Alonso et al.
Die Pharmazie, 44(9), 606-607 (1989-09-01)
A series of 5-(4-substituted piperazin-1-yl)-2-nitroanilines (4) and 5-(4-substituted piperazin-1-yl)benzimidazole-2-carbamates (6) has been synthesized starting from 5-chloro-2-nitroaniline (3) and N-monosubstituted piperazines. Catalytic reduction of 4 with Pd/C followed by treatment with 1,3-dicarbomethoxy-S-methylisothiourea yielded the corresponding methyl-5-(4-substituted piperazin-1-yl)benzimidazole-2-carbamates (6) which were for