Fontos dokumentumok
101656
2-Chloro-4-nitroaniline
99%
Szinonimák:
1-Amino-2-chloro-4-nitrobenzene
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
971 °F
mp
105-108 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOCWBQIWHWIRGN-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
379.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
193 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?