Fontos dokumentumok
W278807
Nonyl acetate
≥97%, FCC
Szinonimák:
N-Nonyl acetate, Acetate C-9, Nonanol acetate, Pelargonyl acetate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
sűrűség
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; fruity; waxy; sweet
SMILES string
CCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJQIMXVRFNLMTB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?