Merck
191647
Sigma-Aldrich
3,5-Dinitrobenzyl chloride
97%
Szinonimák:
α-Chloro-3,5-dinitrotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
(O2N)2C6H3CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.58
Beilstein:
2506587
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
79-82 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(CCl)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O4/c8-4-5-1-6(9(11)12)3-7(2-5)10(13)14/h1-3H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMJODKZAFKWUJG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3,5-Dinitrobenzyl chloride was used in the synthesis of double-spanned double cavity calix[4]arenes and 3,5-dinitrobenzylamines. It also was used in fluorescence flow immunoassay for determination of 4-nitrophenol.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of non-symmetrical 3, 5-diamidobenzyl amines, ethers and sulfides.
Barker D, et al.
Tetrahedron Letters, 49(10), 1660-1664 (2008)
Calixarenes. 27. Synthesis, characterization, and complexation studies of double-cavity calix [4] arenes.
Gutsche CD and See KA.
The Journal of Organic Chemistry, 57(16), 4527-4539 (1992)
Competitive flow immunoassay with fluorescence detection for determination of 4-nitrophenol.
Nistor C, et al.
Analytica Chimica Acta, 426(2), 185-195 (2001)