Merck
222518
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzyl bromide
98%
Szinonimák:
α-Bromo-m-nitrotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
C7H6NO2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.03
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
58-59 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)9(10)11/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNWXALCHPJANMJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Nitrobenzyl bromide was used in the synthesis of 1,4-disubstituted imidazoles.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D A Heerding et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(16), 2061-2065 (2001-08-22)
1,4-Disubstituted imidazole inhibitors of Staphylococcus aureus and Escherichia coli enoyl acyl carrier protein reductase (FabI) have been identified. Crystal structure data shows the inhibitor 1 bound in the enzyme active site of E. coli FabI.