Fontos dokumentumok
187070
2-Bromobenzyl bromide
98%
Szinonimák:
α,2-Dibromotoluene
Teszt
98%
form
solid
törésmutató
n20/D 1.619 (lit.)
bp
129 °C/19 mmHg (lit.)
mp
29-32 °C (lit.)
oldhatóság
dioxane: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6Br2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- substituted quinazolines and 1,2,3,4-tetrahydroquinazolines
- 2- and 3-substituted indenes
- tris-2-bromotribenzylamine
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?