Fontos dokumentumok
658758
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane
97%
Szinonimák:
Triethoxy-1H,1H,2H,2H-perfluorodecylsilane
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.342
bp
209-230 °C
sűrűség
1.389 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
InChI
1S/C16H19F17O3Si/c1-4-34-37(35-5-2,36-6-3)8-7-9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)15(29,30)16(31,32)33/h4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLXDKRSDUJLNAB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?