Fontos dokumentumok
8.22170
Sigma-Aldrich
Trichlorooctadecylsilane
for synthesis
Szinonimák:
Trichlorooctadecylsilane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H37Cl3Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
387.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
203-930-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
bp
223 °C/13 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 89 °C
sűrűség
0.98 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.978 - 0.985
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
404.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
207 °C - closed cup