Merck
342017
Sigma-Aldrich
Heptafluoro-2-iodopropane
98%
Szinonimák:
2-Iodoperfluoropropane, Heptafluoroisopropyl iodide, Perfluoroisopropyl iodide
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3)2CFI
CAS-szám:
Molekulatömeg:
295.93
Beilstein:
1841228
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
gőznyomás
7.12 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
sűrűség
2.08 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(I)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F7I/c4-1(11,2(5,6)7)3(8,9)10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Heptafluoro-2-iodopropane is a secondary fluoro alkyl iodide. It can be prepared by addition of iodine monofluoride to hexafluoropropene.
Alkalmazás
Heptafluoro-2-iodopropane may be used in the preparation of perfluoropropyl magnesium bromide and perfluoropropyl magnesium iodide. It may be used as chain-transfer agent in telomerization reactions of:
  • 1,1-difluoroethylene and tetrafluoroethylene
  • CF3I, C2F5I and n-C3F7I with 1,1-difluoroethylene
  • n-C3F7I with tetrafluoroethylene
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
372. Organometallic and metalloid compounds made from heptafluoro-2-iodopropane, and their properties.
Chambers RD, et al.
Journal of the Chemical Society, 1962, 1993-1999 null
Telomerization reactions in the synthesis of models for some fluorocarbon Polymers.
Chambers RD, et al.
Tetrahedron, 20(3), 497-506 (1964)