Merck
15230
Sigma-Aldrich
[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
purum, ≥95.0% (AT)
Szinonimák:
BTI, Iodobenzene I,I-bis(trifluoroacetate), PIFA
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3CO2)2IC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
430.04
Beilstein:
764767
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (AT)
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
121-125 °C (lit.)
122-125 °C
funkcionális csoport
fluoro
iodo
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O[I](OC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H5F6IO4/c11-9(12,13)7(18)20-17(6-4-2-1-3-5-6)21-8(19)10(14,15)16/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant or reagent for:
  • Pummerer-like reactions
  • Chemoselective deprotection of dimethoxybenzyl ethers
  • Mediating oxidative cycloisomerization
  • Tosyloxylation of anilides
Egyéb megjegyzések
Reagent for dehydrogenation and oxidation reactions, review; New reagent for the direct conversions of amides to amines (Hofmann-type rearrangement) and key substance for carboxyterminal peptide sequencing; Smooth dethioacetalization to the carbonyls
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A. Varvoglis
Synthesis, 709-709 (1984)
William C Skarnes et al.
Methods (San Diego, Calif.), 164-165, 18-28 (2019-06-20)
The generation of induced pluripotent stem cell models of human disease requires efficient modification of one or both alleles depending on dominant or recessive inheritance of the disease. To faithfully recapitulate many disease variants, the introduction of a single base
M.R. Almond et al.
Organic Syntheses, 66, 132-132 (1988)
G. Stork et al.
Tetrahedron Letters, 30, 287-287 (1989)
Determination of asparagine and glutamine in polypeptides using bis(I,I-trifluoroacetoxy)iodobenzene.
L M Soby et al.
Analytical biochemistry, 113(1), 149-153 (1981-05-01)