Merck
282286
Sigma-Aldrich
1,4-Diiodotetrafluorobenzene
98%
Szinonimák:
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene, 1,4-Diiodo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 3,6-Diiodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene, Tetrafluoro-1,4-diiodobenzene, p-Diiodoperfluorobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6F4I2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
401.87
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
108-110 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
iodo
SMILES string
Fc1c(F)c(I)c(F)c(F)c1I
InChI
1S/C6F4I2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIXRAZODEODOJF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,4-Diiodotetrafluorobenzene forms trimeric complexes as new, halogen-bonded mesogens with two molecules of alkoxystilbazole. The electron density study of the halogen-bonded complex of 4,4′-dipyridyl-N,N′-dioxide with 1,4-diiodotetrafluorobenzene at 90K has been reported.
1,4-Diiodotetrafluorobenzene is a ditopic perfluorinated iodobenzene used for cocrystallization of halopyridinium salts.
Alkalmazás
1,4-Diiodotetrafluorobenzene has been used as the halogen bonding donor during the preparation of phosphorescent cocrystal with polycyclic aromatic hydrocarbons.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mesogenic, trimeric, halogen-bonded complexes from alkoxystilbazoles and 1, 4-diiodotetrafluorobenzene.
<BIG>Bruce DW, et al. </BIG>
New. J. Chem., 32(3), 477-482 (2008)
Halogen and hydrogen bond motifs in ionic cocrystals derived from 3-halopyridinium halogenides and perfluorinated iodobenzenes
Lidija P et al.
Crystal Growth & Design, 21, 6044-6050 (2021)
Jay Quentin et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(4) (2020-02-23)
The halogen-bond (X-bond) donors 1,3- and 1,4-diiodotetrafluorobenzene (1,3-di-I-tFb and 1,4-di-I-tFb, respectively) form cocrystals with trans-1,2-bis(2-pyridyl)ethylene (2,2'-bpe) assembled by N···I X-bonds. In each cocrystal, 2(1,3-di-I-tFb)·2(2,2'-bpe) and (1,4-di-I-tFb)·(2,2'-bpe), the donor molecules support the C=C bonds of 2,2'-bpe to undergo an intermolecular [2+2]
Jiehao Fu et al.
iScience, 23(3), 100965-100965 (2020-03-22)
Here we introduce a σ-hole-containing volatile solid additive, 1, 4-diiodotetrafluorobenzene (A3), in PM6:Y6-based OSCs. Aside from the appropriate volatility of A3 additive, the synergetic halogen interactions between A3 and photoactive matrix contribute to more condensed and ordered molecular arrangement in
Phosphorescent co-crystal assembled by 1, 4-diiodotetrafluorobenzene with carbazole based on C-Ip halogen bonding.
<BIG>Gao HY, et al. </BIG>
Journal of Materials Chemistry, 22(12), 5336-5343 (2012)