Fontos dokumentumok
445088
mono-Ethyl malonate
Szinonimák:
(Ethoxycarbonyl)acetic acid, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic acid, Ethyl hydrogen malonate, Ethyl malonate, Monoethyl hydrogen malonate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
szennyeződések
<10% ethyl malonate, potassium salt
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
106.5 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
SMILES string
CCOC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Preparation of tetramic acids via Dieckmann ring closure
- Organocatalytic decarboxylative Doebner-Knoevenagel reactions
- Conjugation to amino-modified oligonucleotides
- Acylation reactions (acylation agent)
- Indole glyoxylamides for potential Prion disease treatment
- Knoevenagel condensation with aldehydes
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.