Merck
273953
Sigma-Aldrich
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid
99%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2C6H3(CH2)3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
224.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
bp
210 °C/6 mmHg (lit.)
mp
62-63 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccc(CCCC(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C12H16O4/c1-15-10-7-6-9(8-11(10)16-2)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDQKCIAJGRMMNC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)