Merck
663158
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxycinnamic acid
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
202 °C (dec.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGEFWFBFQKWVMY-DUXPYHPUSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)