Fontos dokumentumok
67563
3,4-Dihydroxy-5-methoxycinnamic acid
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
3-(3,4-Dihydroxy-5-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-Methoxycaffeic acid, 5-Hydroxyferulic acid
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C10H10O5/c1-15-8-5-6(2-3-9(12)13)4-7(11)10(8)14/h2-5,11,14H,1H3,(H,12,13)/b3-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFXWTVLDSKSYLW-NSCUHMNNSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)