Merck
37580
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzoic acid
≥97.0% (T)
Szinonimák:
Protocatechuic acid
Méret kiválasztása
25 G
26 000,00 Ft
100 G
49 120,00 Ft
26 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
26 000,00 Ft
100 G
49 120,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(HO)2C6H3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.12
Beilstein:
1448841
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
26 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (T)
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3,4-Dihydroxybenzoic acid is reported as dietery polyphenol.[1] Antiviral activity of 3,4-dihydroxybenzoic acid (protocatechuic acid, PCA) against a virulent H9N2 strain in a mouse model is reported.[2] Cytotoxic effects of PCA on 3 non-small cell lung cancer (NSCLC) cell lines, A549, H3255, and Calu-6 cell lines is reported.[3] PCA is reported to prevent the carcinogenesis or antitumor growth in vivo. Signaling pathway involved in PCA-induced apoptosis in human gastric adenocarcinoma (AGS) cells is reported.[4] The oxidation of 3,4-dihydroxybenzoic acid by H2O2 in aqueous/goethite slurry at varying operating conditions (catalyst load, temperature, pH, substrate and hydrogen peroxide starting concentration) is investigated.[5]
Alkalmazás
3,4-Dihydroxybenzoic acid is suitable for use in a study to investigate the effect of 4-coumaric and 3,4-dihydroxybenzoic acid on the basal oxidative DNA damage of rat colonic mucosa in vivo.[1] It may be used in the derivatization of chitosan resin.[6]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Chemopreventive in several animal models of carcinogenesis. Blocks cell proliferation in the post-initiation phase.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Roberto Andreozzi et al.
Water research, 36(11), 2761-2768 (2002-07-31)
The oxidation by H2O2 of 3,4-dihydroxybenzoic acid (3,4-DHB) in aqueous/goethite slurry at varying operating conditions (catalyst load, temperature, pH, substrate and hydrogen peroxide starting concentration) is investigated. At adopted catalyst loads the observed kinetic developments are consistent with a non-radicalic
Hui-Hsuan Lin et al.
International journal of cancer, 120(11), 2306-2316 (2007-02-17)
3,4-Dihydroxybenzoic acid (protocatechuic acid, PCA) is discussed to represent antioxidative food components in a human diet rich in fruits and vegetables, and has been shown to prevent carcinogenesis or antitumor growth in vivo. However, the molecular mechanisms involved in chemopreventive
Akhmad Sabarudin et al.
Analytica chimica acta, 581(2), 214-220 (2007-03-28)
A chitosan resin derivatized with 3,4-dihydroxybenzoic acid moiety (CCTS-DHBA resin) was newly synthesized for the collection/concentration of trace uranium by using cross-linked chitosan (CCTS) as base material, and the adsorption behavior of uranium as well as 60 elements on the
Shih-ming Tsao et al.
Nutrition and cancer, 66(8), 1331-1341 (2014-10-31)
Cytotoxic effects of protocatechuic acid (PCA) upon 3 nonsmall cell lung cancer (NSCLC) cell lines, A549, H3255, and Calu-6 cell lines, were examined. PCA at 1, 2, 4, and 8 μM was used to treat these cells. Results showed that
Francesco Guglielmi et al.
The British journal of nutrition, 89(5), 581-587 (2003-05-02)
The effect of 4-coumaric and 3,4-dihydroxybenzoic (protocatechuic) acid on the basal oxidative DNA damage of rat colonic mucosa in vivo was studied, relative to vitamin E. F344 rats were treated with 4-coumaric or protocatechuic acid mixed in the diet (25