Fontos dokumentumok
H49901
3-Hydroxyphenylacetic acid
≥99%
Szinonimák:
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid, (m-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3′-Hydroxyphenyl)acetic acid, 3-Hydroxybenzeneacetic acid, 3′-Hydroxyphenylacetic acid
Teszt
≥99%
mp
129-133 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?