Merck
758450
Sigma-Aldrich
2-(Hydroxymethyl)benzothiazole
97%
Szinonimák:
Benzothiazole-2-methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7NOS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
85-93 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7NOS/c10-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4,10H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQXMQZYDBQBWNL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)