Merck
722243
Sigma-Aldrich
5-Methylbenzoxazole
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
40-47 °C
SMILES string
Cc1ccc2ocnc2c1
InChI
1S/C8H7NO/c1-6-2-3-8-7(4-6)9-5-10-8/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBIAVBGIRDRQLD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
190.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87.8 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Helen Larson et al.
The Journal of organic chemistry, 84(20), 13092-13103 (2019-09-25)
This manuscript details the development of the nickel-catalyzed arylation of oxazoles and benzoxazoles with aryl halides. A series of aryl, heteroaryl, and druglike electrophiles relevant to pharmaceutical applications were surveyed. The desired arylated products were obtained in synthetically useful yields