Merck
708178
Sigma-Aldrich
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H4ClNOS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
114-118 °C
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H4ClNOS/c9-7(11)8-10-5-3-1-2-4-6(5)12-8/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AOIGQLLPWDXVGB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)