Merck
47581
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-DL-valine
≥99.0%
Szinonimák:
2-Amino-3-fluoro-3-methylbutyric acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10FNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.14
Beilstein:
2350377
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
white
mp
~210 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(F)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H10FNO2/c1-5(2,6)3(7)4(8)9/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFUKCHCGMBNYHH-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)