Fontos dokumentumok
Y0000173
4-Aminobenzoic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
PABA, Vitamin Bx, Vitamin H1
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP Reference Standard
API-család
aminobenzoic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
187-189 °C (lit.)
sűrűség
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
339.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
171 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)