Fontos dokumentumok
A6928
4-Aminobenzoic acid sodium salt
≥99%, powder
Szinonimák:
PABA, Sodium 4-aminobenzoate
Teszt
≥99%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
300 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
[Na].Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.Na/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XETSAYZRDCRPJY-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)