Fontos dokumentumok
06720
2-Aminoethyl hydrogen sulfate
≥98.0% (T)
Szinonimák:
Sulfuric acid mono 2-aminoethylester
Teszt
≥98.0% (T)
mp
277 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO4S/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSYUEVRAMDSJKL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?