Fontos dokumentumok
361771
3-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzyl isocyanate
95%, contains ≤200 ppm BHT as inhibitor
Szinonimák:
3-Isopropenyl-α,α′-dimethylbenzyl isocyanate, m -Isoprenyl-α,α′-dimethylbenzyl isocyanate
Teszt
95%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
838 °F
tartalmaz
≤200 ppm BHT as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.53 (lit.)
bp
268-271 °C (lit.)
sűrűség
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)c1cccc(c1)C(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C13H15NO/c1-10(2)11-6-5-7-12(8-11)13(3,4)14-9-15/h5-8H,1H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZVEMLYIXBCTVOF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?