Fontos dokumentumok
M19201
4-Methoxyphenylacetic acid
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Homoanisic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
bp
140 °C/3 mmHg (lit.)
mp
84-86 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- To prepare methyl 4-methoxyphenylacetate by esterification with dimethyl carbonate using mesoporous sulfated zirconia catalyst.
- As a ligand to synthesize pharmacologically important dinuclear gallium(III) and phenyltin(IV) carboxylate metal complexes.
- As a reactant to synthesize hydroxylated (E)-stilbenes by reacting with substituted benzaldehydes via Perkin reaction.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
379.4 °F
Lobbanási pont (C)
193 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?