C6079
Collagenase + protease inhibitor
2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
Szinonimák:
Collagenase preparation, Protease inhibitor solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Clostridium histolyticum)
Minőségi szint
form
solid
specifikus aktivitás
≥800 CDU/mg solid
2-5 FALGPA units/mg solid
molekulatömeg
68-130 kDa
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... LOC296948(296948)
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Minőség
inhibitor
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Protocols
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.