C7657
Collagenase from Clostridium histolyticum
Type XI, 2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
Szinonimák:
Clostridiopeptidase A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Clostridium histolyticum
Minőségi szint
form
powder
specifikus aktivitás
≥800 CDU/mg solid
2-5 FALGPA units/mg solid
molekulatömeg
68-130 kDa
oldhatóság
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Protocols
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.