Fontos dokumentumok
COLLP-RO
Roche
Collagenase P
from Clostridium histolyticum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Clostridium histolyticum
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
lyophilized
collagenase activity
>1.5 U/mg (Lyophilizate, Collagenase activity)
kiszerelés
pkg of 1 g (11249002001)
pkg of 100 mg (11213857001)
pkg of 2.5 g (11213873001)
pkg of 500 mg (11213865001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
0.5-2.5 mg/mL
technika/technikák
tissue processing: suitable
szín
light brown to brown
oldhatóság
water: soluble
NCBI elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
idegen aktivitás
Clostripain 24.099 U/mg
Protease 4.4 U/mg (Proteases)
Trypsin 53.428 U/mg (with BAEE)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Note: Collagenase P is a non-sterile preparation of the culture supernatant of Clostridium histolyticum. It is neither designed nor intended for isolation of pancreatic islets for transplantation into humans and must not be used for such purposes.
Egyediség
Collagenase activity: >1.5U/mg (according to Wünsch) (+25°C, 4-phenyl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg as the substrate)
Contaminating enzyme activities: trypsin, clostripain, and total proteolytic activity
Collagenase P has a very high collagenase activity (>1.5U/mg), and is function tested for the isolation of mouse pancreatic islets.
Specificity: Collagenase degrades native collagen. Clostripain, trypsin-like enzymes, and neutral proteases degrade other proteins as well.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Lyophilizate, nonsterile
Elkészítési megjegyzés
Inhibitors:
Collagenase inhibitors: EDTA, EGTA, Cys, His, DTT, 2-mercaptoethanol
Collagenase is not inhibited by serum.
Clostripain inhibitors: TLCK
Trypsin inhibitors: aprotinin, trypsin inhibitor (egg white, soybean)
Working concentration: 0.5 to 2.5mg/ml
0.5 to 1.5mg/ml for the isolation of pancreatic islets from mouse and rat pancreas.
Approximately 2mg/ml for the isolation of adipocytes.
Storage conditions (working solution): -15 to -25°C
The reconstituted solution is stable at -15 to -25°C. Prepare appropriate aliquots and avoid repeated freezing and thawing.
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Kollagenáz útmutató.A kollagenázokat, az állati szöveteket összetartó natív kollagént lebontó enzimeket számos mikroorganizmus és számos különböző állati sejt állítja elő.