M9445
Matrix Metalloproteinase-2 from mouse
recombinant, expressed in NSO cells, >95% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Collagenase Type IV 72 kDa, Gelatinase 72 kDa, Gelatinase A, MMP-2
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in NSO cells
Minőségi szint
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
apparent mol wt ~72 kDa
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Mmp2(17390)
rat ... Mmp2(81686)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
of the Species Tapirira guianensis
(Stick Pigeon).
MMP-2 AND MMP-9 BY EXTRACTS OF Bauhinia
ungulata L. Kamilla.