C8051
Collagenase from Clostridium histolyticum
Sigma Blend Type H, ≥1.0 FALGPA units/mg solid
Szinonimák:
Clostridiopeptidase A
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
caseinase activity
≥10 units/mg solid
specifikus aktivitás
≥1.0 FALGPA units/mg solid
molekulatömeg
68-130 kDa
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- to harvest osteosarcoma 143B cells from collagen scaffold
- in tissue digestion of islets and carotid artery
- in the digestion of chorionic villi
- in enzymatic dissociation for ATP-based tumour chemosensitivity assay (ATP-TCA) in solid tumors
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Protocols
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.