COLLH-RO
Roche
Collagenase H
from Clostridium histolyticum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Clostridium histolyticum
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
0.15 U/mg lyophilizate
kiszerelés
pkg of 100 mg (11074032001)
pkg of 2.5 g (11087789001)
pkg of 500 mg (11074059001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
~1 mg/mL (Isolation of rat hepatocytes)
~2 mg/mL (Isolation of adipocytes)
technika/technikák
tissue processing: suitable
szín
brown
optimális pH
6.0-8.0
oldhatóság
water: soluble
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
idegen aktivitás
Clostripain 39.798 U/mg
Proteases 14.014 U/mg (Azocoll, based on lyoph)
Trypsin 1.668 U/mg (with BAEE)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Collagenase activity: >0.15U/mg (according to Wünsch) (+25°C, 4-phenyl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg as the substrate).
Contaminating enzyme activities: trypsin, clostripain, and total proteolytic activity
Collagenase H has a balanced ratio of enzyme activities, and is function tested for the isolation of rat hepatocytes (perfusion method).
Inhibitors:
Collagenase inhibitors: EDTA, EGTA, Cys, His, DTT, 2-mercaptoethanol
Collagenase is not inhibited by serum.
Clostripain inhibitors: TLCK
Trypsin inhibitors: aprotinin, trypsin inhibitor (egg white, soybean)
Activator: Ca2+
Working concentration: 0.5 to 2.5mg/ml,
Approximately 1 mg/ml for the isolation of rat hepatocytes and 2mg/ml for the isolation of adipocytes.
Storage conditions (working solution): -15 to -25°C
The reconstituted solution should be stored at -15 to -25°C for short term storage, -60°C or as described below for long-term storage.
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Related Content
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Kollagenáz útmutató.A kollagenázokat, az állati szöveteket összetartó natív kollagént lebontó enzimeket számos mikroorganizmus és számos különböző állati sejt állítja elő.