Fontos dokumentumok
C2399
Collagenase from Clostridium histolyticum
0.2 μm filtered, high purity, purified by chromatography, Type VII-S, ≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
Szinonimák:
Clostridiopeptidase A
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥4 FALGPA units/mg solid
≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
tisztítva
chromatography
oldhatóság
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- to induce intracerebral hemorrhage (ICH) in mice
- to digest collagen 3D gels for immunofluorescence
- to cause focal blood extravasation and hemorrhage in mouse
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.