C1764
Collagenase from Clostridium histolyticum
0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Szinonimák:
Clostridiopeptidase A
About This Item
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
típus
Type II-S
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
molekulatömeg
68-125 kDa
alkalmasság
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1