Fontos dokumentumok
D4434
Dichloromethylenediphosphonic acid disodium salt
Szinonimák:
Cl2MDP, Clodronate disodium, Clodronic acid disodium salt, DMDP
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
oldhatóság
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)C(Cl)(Cl)P(O)([O-])=O
InChI
1S/CH4Cl2O6P2.2Na/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJKBJIYDJLVSAO-UHFFFAOYSA-L
Géninformáció
rat ... Man2a1(25478) , Si(497756)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)