793876
9-Mesityl-2,7-dimethyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate
Szinonimák:
9-Mesityl-2,7-dimethyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
fotokatalizátor aktiválása
440 nm
SMILES string
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC(C)=C3)=[N+](C4=CC=CC=C4)C5=CC=C(C)C=C52.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C30H28N.BF4/c1-19-11-13-27-25(17-19)30(29-22(4)15-21(3)16-23(29)5)26-18-20(2)12-14-28(26)31(27)24-9-7-6-8-10-24;2-1(3,4)5/h6-18H,1-5H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBPUTXHOHXQDIT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.
Related Content
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.