Fontos dokumentumok
902136
2,4,6-Tri-(4-fluorophenyl)pyrylium tetrafluoroborate
≥95%
Szinonimák:
Triphenylpyrylium photosensitizer, [T(p-F)PPT
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
242-245 °C
fotokatalizátor aktiválása
465 nm
SMILES string
[B-](F)(F)(F)F.Fc1ccc(cc1)c2[o+]c(cc(c2)c4ccc(cc4)F)c3ccc(cc3)F
Alkalmazás
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)